Learn More
Proteintech Ig humana ChromoTek Nano-CaptureLigand™, VHH específico de lambda-LC, biotinilado
Código de producto. 17353463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μl
100 μl
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17353463 10 μl 10 microlitros
17363463 100 μl 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17353463 Proveedor Proteintech N.º de proveedor SHULB110
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Nano-Cap-Ligand para Ig humana: anticuerpo de un solo dominio específico de lambda/VHH [CTK0110], biotinilado.
  • La Ig humana Nano-CaptureLigand™, lambda-LC, captura e inmoviliza anticuerpos de cadena de luz lambda humana (LC) en superficies recubiertas de avidina/estreptavidina utilizadas en ensayos BLI, SPR y ELISA
  • Consta de un nanocuerpo biotinilado que se une específicamente a anticuerpos de lambda-Lc de IgG humanos con alta afinidad y de forma dirigida
Especificaciones
Cantidad 10 μl
Especificidad de diana Lambda-LC de anticuerpos de Ig lambda humanos
Conjugado Biotina
Clonalidad Monoclonal
Contenido y almacenamiento Tras la recepción a +4 °C. Opcional: Alicuotar a su llegada y almacenar a -20 °C
Para utilizar con (aplicación) BLI, SPR, ELISA