Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Indentations and Beaded Rim
Click to view available options
Capacidad de columna:
125 mL
430 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
Descripción | Columna para cromatografía |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones cromatográficas |
Diámetro interior (métrico) | 20 mm |
Tipo | Columna para cromatografía |
Capacidad de columna | 125 mL |
Longitud (métrico) | 400 mm |
Material | Vidrio Duran |
Diámetro exterior (métrico) | 20 mm |
Incluye | Llave de paso y dispositivo de retención de PTFE |
Sugerencias de productos
Viewing 1-4 of
Título del producto
Lenz Laborglasinstrumente™ Chromatographic Columns with Indentations and Beaded Rim >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido