Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Columnas cromatográficas con ranuras y toma NS
Código de producto. 10653701
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad de columna:
15 mL
35 mL
125 mL
430 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad de columna Tamaño de la unidad
10653701 125 mL cada uno
10341280 15 mL cada uno
10643432 35 mL cada uno
10507711 430 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10653701 Proveedor Lenz Laborglasinstrumente™ N.º de proveedor 05440704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    60.34€ / paquete de 1
    Ahorro 5.66€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Especificaciones
Capacidad de columna 125 mL
Longitud (métrico) 400 mm
Material Vidrio Duran
Diámetro exterior (métrico) 20 mm
Incluye Llave de paso y dispositivo de retención de PTFE
Descripción Columna para cromatografía
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones cromatográficas
Tipo Columna para cromatografía
Diámetro interior (métrico) 20 mm