Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XC Chromafix™
242.32€ - 332.00€
Especificaciones
Material de base | Copolímero esférico PS/DVB |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero, los fungicidas de alimentos |
Tamaño de partículas | 45 o 85 μm |
Absorbente | Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido bencenosulfónico |
Tipo | Cartucho de HR-XC Chromafix |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12894301
|
Macherey-Nagel™
731757 |
500mg |
332.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12830961
|
Macherey-Nagel™
731755 |
155mg |
242.32€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12801041
|
Macherey-Nagel™
731756 |
240mg |
259.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
Copolímero esférico PS/DVB | |
45 o 85 μm | |
Cartucho de HR-XC Chromafix | |
50/pack |
Ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero, los fungicidas de alimentos | |
Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido bencenosulfónico | |
De 65 a 75 Å | |
800 m2/g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XC Chromafix™