Especificaciones
| Material de base | Copolímero esférico PS/DVB |
| Peso del lecho | 155mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero, los fungicidas de alimentos |
| Tamaño de partículas | 45 o 85 μm |
| Absorbente | Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido bencenosulfónico |
| Tipo | Cartucho de HR-XC Chromafix |
| Tamaño de poro | De 65 a 75 Å |
| Cantidad | 50/pack |
| Área de la superficie (métrico) | 800 m2/g |