Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XC Chromafix™
Código de producto. 12894301 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
155mg
240mg
500mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Tamaño de la unidad
12894301 500mg paquete de 50
12830961 155mg paquete de 50
12801041 240mg paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12894301 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731757
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Material de base Copolímero esférico PS/DVB
Peso del lecho 500mg
Para utilizar con (aplicación) Ingredientes activos básicos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero, los fungicidas de alimentos
Tamaño de partículas 45 o 85 μm
Absorbente Intercambiador de cationes poliméricos modificados con ácido bencenosulfónico
Tipo Cartucho de HR-XC Chromafix
Tamaño de poro De 65 a 75 Å
Cantidad 50/pack
Área de la superficie (métrico) 800 m2/g