Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XAW Chromafix™
258.96€ - 332.00€
Especificaciones
Material de base | Copolímero esférico PS/DVB |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Surfactantes perfluorados, compuestos ácidos como sulfonatos, ingredientes activos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero |
Tamaño de partículas | 45 o 85 μm |
Absorbente | Intercambiador de aniones poliméricos de amonio secundario y terciario ligeramente básico |
Tipo | Cartucho de HR-XAW Chromafix |
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso del lecho | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12778252
|
Macherey-Nagel™
731772 |
240mg |
259.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12768252
|
Macherey-Nagel™
731771 |
155mg |
258.96€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
12788252
|
Macherey-Nagel™
731773 |
500mg |
332.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Especificaciones
Copolímero esférico PS/DVB | |
45 o 85 μm | |
Cartucho de HR-XAW Chromafix | |
50/pack |
Surfactantes perfluorados, compuestos ácidos como sulfonatos, ingredientes activos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero | |
Intercambiador de aniones poliméricos de amonio secundario y terciario ligeramente básico | |
De 55 a 65 Å | |
850 m2/g |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XAW Chromafix™