Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XAW Chromafix™
Código de producto. 12768252 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Peso del lecho:
155mg
240mg
500mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Peso del lecho unitSize
12768252 155mg paquete de 50
12778252 240mg paquete de 50
12788252 500mg paquete de 50
3 options
Código de producto. 12768252
Marca: Macherey-Nagel™ 731771
Solo quedan null
Especificaciones
Material de base Copolímero esférico PS/DVB
Peso del lecho 155mg
Para utilizar con (aplicación) Surfactantes perfluorados, compuestos ácidos como sulfonatos, ingredientes activos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero
Tamaño de partículas 45 o 85 μm
Absorbente Intercambiador de aniones poliméricos de amonio secundario y terciario ligeramente básico
Tipo Cartucho de HR-XAW Chromafix
Tamaño de poro De 55 a 65 Å
Cantidad 50/pack
Área de la superficie (métrico) 850 m2/g