Learn More
Macherey-Nagel™ Cartucho de HR-XAW Chromafix™
Código de producto. 12788252 Tienda Macherey-Nagel Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho:
155mg
240mg
500mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho Tamaño de la unidad
12788252 500mg paquete de 50
12778252 240mg paquete de 50
12768252 155mg paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12788252 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 731773
Especificaciones
Material de base Copolímero esférico PS/DVB
Peso del lecho 500mg
Para utilizar con (aplicación) Surfactantes perfluorados, compuestos ácidos como sulfonatos, ingredientes activos de muestras fuertemente contaminadas en la matriz como, por ejemplo, la orina, el plasma, el suero
Tamaño de partículas 45 o 85 μm
Absorbente Intercambiador de aniones poliméricos de amonio secundario y terciario ligeramente básico
Tipo Cartucho de HR-XAW Chromafix
Tamaño de poro De 55 a 65 Å
Cantidad 50/pack
Área de la superficie (métrico) 850 m2/g