Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clortetraciclina, clorhidrato, puede utilizarse como patrón secundario
El clorhidrato de clortetraciclina, n.º CAS 64-72-2, es un antibiótico de amplio espectro de la familia de la tetraciclina
69.85€ - 213.00€
CAS 64-72-2
Fórmula molecular C22H24Cl2N2O8
Peso molecular (g/mol) 515.34
Clave InChI QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Sinónimo CTC
PubChem CID 66577600
Nombre IUPAC (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-cloro-4-(dimetilamino)-1,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida;clorhidrato
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10115160
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
268245000
500 mg Frasco de vidrio
69.85€
500 miligramos
11916911
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
268240025
2.5 g Frasco de vidrio
213.00€
2.50 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El clorhidrato de clortetraciclina es un antibiótico de amplio espectro de la familia de la tetraciclina
  • Recibe su nombre de una sustitución de 7-cloro en uno de los anillos de su estructura principal, la tetraciclina
  • Bacteriostático que inhibe la subunidad ribosomal 30S y evita la formación de péptidos
  • Puede funcionar como antiprotozoario y antifúngico
Aplicaciones
  • La clorotetraciclina es adecuada para su uso en bioquímica, microbiología, investigación in vivo y cultivos celulares
  • Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Clortetraciclina, clorhidrato, puede utilizarse como patrón secundario