Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clortetraciclina, clorhidrato, puede utilizarse como patrón secundario
Código de producto. 10115160 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10115160 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
11916911 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10115160 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 268245000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
El clorhidrato de clortetraciclina, n.º CAS 64-72-2, es un antibiótico de amplio espectro de la familia de la tetraciclina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • El clorhidrato de clortetraciclina es un antibiótico de amplio espectro de la familia de la tetraciclina
  • Recibe su nombre de una sustitución de 7-cloro en uno de los anillos de su estructura principal, la tetraciclina
  • Bacteriostático que inhibe la subunidad ribosomal 30S y evita la formación de péptidos
  • Puede funcionar como antiprotozoario y antifúngico
Aplicaciones
  • La clorotetraciclina es adecuada para su uso en bioquímica, microbiología, investigación in vivo y cultivos celulares
  • Para uso exclusivo en investigación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64-72-2
Fórmula molecular C22H24Cl2N2O8
Peso molecular (g/mol) 515.34
Clave InChI QYAPHLRPFNSDNH-CIVPRPTRSA-N
Sinónimo CTC
PubChem CID 66577600
Nombre IUPAC (4S,4aR,5aS,6S,12aR)-7-cloro-4-(dimetilamino)-1,6,10,11,12a-pentahidroxi-6-metil-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida;clorhidrato
SMILES CC1(C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C41)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlortetracycline hydrochloride
Tipo Chlortetracycline Hydrochloride
Forma física Polvo cristalino fino
Punto de fusión 220.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica − 242.50 (20.00°C c=0.5,water)
Color Amarillo
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone, ether,, chloroform, dioxane and propylene glycol, 17.4g/L methanol (28°C), 1.7g/L ethanol (28°C), soluble in solutions of alkali hydroxides and, carbonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.33
Porcentaje de pureza ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Chlortetracycline hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.