Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clortetraciclina, clorhidrato, puede utilizarse como patrón secundario
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- El clorhidrato de clortetraciclina es un antibiótico de amplio espectro de la familia de la tetraciclina
- Recibe su nombre de una sustitución de 7-cloro en uno de los anillos de su estructura principal, la tetraciclina
- Bacteriostático que inhibe la subunidad ribosomal 30S y evita la formación de péptidos
- Puede funcionar como antiprotozoario y antifúngico
Aplicaciones
- La clorotetraciclina es adecuada para su uso en bioquímica, microbiología, investigación in vivo y cultivos celulares
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chlortetracycline hydrochloride |
| Tipo | Chlortetracycline Hydrochloride |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Punto de fusión | 220.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Rotación específica | − 242.50 (20.00°C c=0.5,water) |
| Color | Amarillo |
| Cantidad | 2.5 g |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 8.6g/L (28°C). Other solubilities: practically insoluble in acetone, ether,, chloroform, dioxane and propylene glycol, 17.4g/L methanol (28°C), 1.7g/L ethanol (28°C), soluble in solutions of alkali hydroxides and, carbonate |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Chlortetracycline hydrochloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.