Learn More
(Clorometilen)cloruro de dimetilamonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11401207
(Clorometilen)cloruro de dimetilamonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401207
25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11401207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24172.14
Solicitar formato a granel o personalizado
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride is used in the synthesis of beta-lactams, n-vinyl substituted indoles and fused 2-pyridone rings and 2-azetidinones. It is used as a formylating agent and used in the preparation of anti-poxvirus agents. It is used in Staudinger reaction and Hundsdiecker-barton iododecarboxylation reaction. It is widely used for studying organic photosensitizers, which finds application in dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de (clorometileno)dimetilamonio se utiliza en la síntesis de beta-lactamas, indoles n-vinil sustituidos y anillos de 2-piridona y 2-azetidinonas fusionados. Se utiliza como agente formativo y en la preparación de agentes antipoxvirus. Se utiliza en la reacción de Staudinger y en la reacción de yododecarboxilación de Hundsdiecker-Barton. Se utiliza ampliamente para el estudio de fotosensibilizadores orgánicos, con aplicación en células solares sensibilizadas por colorante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Puede descomponerse en agua o aire húmedo. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes, aminas, metales y caucho butílico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3724-43-4
Fórmula molecular C3H7Cl2N
Número MDL MFCD00011868
Clave InChI QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 77311
Nombre IUPAC clorometilideno(dimetil)azanio;cloruro
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Chloromethylene)dimethylammonium Chloride
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Olor Acrid
Cantidad 25 g
Número UN 3261
Beilstein 3566322
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
Información de solubilidad Soluble in water.
SMILES C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 127.996
Formula Weight (peso de la fórmula) 128
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10240236 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/04/2022 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
Número de lote10119635 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
Número de lote10184625 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
Número de lote10180393 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
Número de lote10166122 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
(Clorometilen)cloruro de dimetilamonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >