Learn More
(Clorometilen)cloruro de dimetilamonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11411207
(Clorometilen)cloruro de dimetilamonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411207
100 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Código de producto. 11411207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24172.22
Solicitar formato a granel o personalizado
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride is used in the synthesis of beta-lactams, n-vinyl substituted indoles and fused 2-pyridone rings and 2-azetidinones. It is used as a formylating agent and used in the preparation of anti-poxvirus agents. It is used in Staudinger reaction and Hundsdiecker-barton iododecarboxylation reaction. It is widely used for studying organic photosensitizers, which finds application in dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de (clorometileno)dimetilamonio se utiliza en la síntesis de beta-lactamas, indoles n-vinil sustituidos y anillos de 2-piridona y 2-azetidinonas fusionados. Se utiliza como agente formativo y en la preparación de agentes antipoxvirus. Se utiliza en la reacción de Staudinger y en la reacción de yododecarboxilación de Hundsdiecker-Barton. Se utiliza ampliamente para el estudio de fotosensibilizadores orgánicos, con aplicación en células solares sensibilizadas por colorante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Puede descomponerse en agua o aire húmedo. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes, aminas, metales y caucho butílico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3724-43-4
Fórmula molecular C3H7Cl2N
Número MDL MFCD00011868
Clave InChI QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 77311
Nombre IUPAC clorometilideno(dimetil)azanio;cloruro
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Olor Acrid
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 3566322
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
Información de solubilidad Soluble aq. soln..
SMILES [Cl-].CN(C)[CH+]Cl
Peso molecular (g/mol) 128.00
Formula Weight (peso de la fórmula) 128
Porcentaje de pureza 96%
Mostrar más Mostrar menos
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
(Clorometilen)cloruro de dimetilamonio, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >