Learn More
Cloruro de (clorometilen)dimetilamonio, 96%
Código de producto. 11491197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491197 5 g 5 g
11401207 25 g 25 g
11411207 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24172.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 3724-43-4 | C3H7Cl2N | 127,996 g/mol
El cloruro de (clorometilen)dimetilamonio se utiliza en la síntesis de betalactamasas, indoles sustituidos con n-vinilo y anillos de 2-piridona fusionados y 2-azetidinonas. Se utiliza como agente formativo y en la preparación de agentes antipoxvirus. Se utiliza en la reacción de Staudinger y en la reacción de yododecarboxilación de Hundsdiecker-Barton. Se utiliza ampliamente para estudiar fotosensibilizadores orgánicos, que encuentran aplicación en células solares sensibilizadas con colorante.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El cloruro de (clorometileno)dimetilamonio se utiliza en la síntesis de beta-lactamas, indoles n-vinil sustituidos y anillos de 2-piridona y 2-azetidinonas fusionados. Se utiliza como agente formativo y en la preparación de agentes antipoxvirus. Se utiliza en la reacción de Staudinger y en la reacción de yododecarboxilación de Hundsdiecker-Barton. Se utiliza ampliamente para el estudio de fotosensibilizadores orgánicos, con aplicación en células solares sensibilizadas por colorante.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Puede descomponerse en agua o aire húmedo. Incompatible con bases, agentes oxidantes fuertes, aminas, metales y caucho butílico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3724-43-4
Fórmula molecular C3H7Cl2N
Número MDL MFCD00011868
Clave InChI QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 77311
Nombre IUPAC clorometilideno(dimetil)azanio;cloruro
Specifications
Nombre del producto químico o material (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Punto de fusión 130°C (decomposition)
Olor Acrid
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 3566322
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
Información de solubilidad Soluble in water.
SMILES C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 127.996
Formula Weight (peso de la fórmula) 128
Porcentaje de pureza 96%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Hazard Statement
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
RU– Solo para uso en investigación