Learn More
Slice™ Hojas con cincel
Hoja con cincel con filo finger-friendly™ Cincela los materiales de manera eficaz, pero es más seguro tocarla que las hojas tradicionales
36.06€
Especificaciones
Longitud (imperial) | 295 mm (1,29 pulg.) |
---|---|
Longitud (métrico) | 32,8 mm |
Material | Óxido de circonio |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Corte de seguridad |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
16423629
|
Slice™
10534 |
Hoja con cincel |
38.00€ 36.06€ / paquete de 4 Ahorro 1.94€ 5% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 04-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
16433629
|
Slice™
10535 |
Hojas con cincel estrechas de doble cara |
38.00€ 36.06€ / paquete de 4 Ahorro 1.94€ 5% Descuento |
Fecha estimada de envoi: 04-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
|
|||||
Descripción
- Más segura que las cuchillas tradicionales
- El filo Finger-friendly™ rasca con eficacia
- Dura hasta 11,2 veces más que los cinceles de acero
- Menos cambios de hoja = menos lesiones
- Reduce las lesiones y los costes
- Sin chispas, no conductiva y no magnética
- Químicamente inerte, nunca se oxida
- Sin aceite ni lubricante
- No requiere la eliminación de la caja para objetos punzantes
- 100% reciclable
- La hoja es segura hasta 1600°C
- Compatible con mangos craft Slice y escalpelo
- Mangos compatibles: 10548, 10589, 10568
- 4 hojas por paquete
Especificaciones
295 mm (1,29 pulg.) | |
Óxido de circonio | |
Corte de seguridad |
32,8 mm | |
Blanco | |
4 paquete |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Slice™ Hojas con cincel