Learn More
Slice™ Hojas con cincel
Código de producto. 16433629
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de hoja:
Hoja con cincel
Hojas con cincel estrechas de doble cara
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de hoja Tamaño de la unidad
16433629 Hojas con cincel estrechas de doble cara paquete de 4
16423629 Hoja con cincel paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16433629 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.06€
    32.08€ / paquete de 4
    Ahorro 4.98€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Hoja con cincel con filo finger-friendly™ Cincela los materiales de manera eficaz, pero es más seguro tocarla que las hojas tradicionales
  • Más segura que las cuchillas tradicionales
  • Finger-friendly™ raspa los bordes de manera efectiva
  • Dura hasta 11,2 veces más que los cinceles de acero
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Sin chispas, no conductiva y no magnética
  • Químicamente inerte, nunca se oxida
  • Sin aceite ni lubricante
  • No requiere la eliminación de la caja para objetos punzantes
  • 100% reciclable
  • La cuchilla es segura hasta 1600 °C
  • Compatible con mangos craft Slice y escalpelo
  • Mangos compatibles: 10548, 10589, 10568
  • 4 hojas por paquete
Especificaciones
Material de la hoja Óxido de circonio
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Longitud (imperial) 1,29 in
Longitud (métrico) 32,8 mm
Incluye 4 cuchillas de doble filo por paquete
Color Blanco
Cantidad 4 paquete
Anchura (imperial) 0,24 in
Anchura (métrico) 32,8 mm
Tipo de hoja Hojas con cincel estrechas de doble cara