Learn More
Slice™ Hojas con cincel
Código de producto. 16423629
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Hoja con cincel
Hojas con cincel estrechas de doble cara
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto unitSize
16423629 Hoja con cincel paquete de 4
16433629 Hojas con cincel estrechas de doble cara paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16423629 Proveedor Slice™ N.º de proveedor 10534
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Hoja con cincel con filo finger-friendly™ Cincela los materiales de manera eficaz, pero es más seguro tocarla que las hojas tradicionales
  • Más segura que las cuchillas tradicionales
  • Finger-friendly™ raspa los bordes de manera efectiva
  • Dura hasta 11,2 veces más que los cinceles de acero
  • Menos cambios de hoja = menos lesiones
  • Reduce las lesiones y los costes
  • Sin chispas, no conductiva y no magnética
  • Químicamente inerte, nunca se oxida
  • Sin aceite ni lubricante
  • No requiere la eliminación de la caja para objetos punzantes
  • 100% reciclable
  • La cuchilla es segura hasta 1600 °C
  • Compatible con mangos craft Slice y escalpelo
  • Mangos compatibles: 10548, 10589, 10568
  • 4 hojas por paquete
Especificaciones
Tipo de producto Hoja con cincel
Longitud (imperial) 1,29 in
Longitud (métrico) 32,8 mm
Material Óxido de circonio
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Corte de seguridad
Incluye 4 cuchillas de un solo filo por paquete
N.° por paquete 4 paquete
Peso (imperial) 0,04 oz
Peso (métrico) 1 g
Anchura (imperial) 0,32 in
Anchura (métrico) 8,2 mm