Learn More
Cloruro de cesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), para espectroscopía, grado óptico, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
33.37€ - 1182.89€
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10580964
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
206320050
5 g Frasco de vidrio
33.37€
5 g
10762821
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
206320250
25 g Frasco de vidrio
114.57€
25 g
10104790
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
206321000
100 g Frasco de vidrio
254.27€
100 g
10657094
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
206325000
500 g Frasco de vidrio
1182.89€
500 g
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, para espectroscopía UV/VIS
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Cloruro de cesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), para espectroscopía, grado óptico, Thermo Scientific Chemicals