Learn More
Cloruro de cesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), para espectroscopía, grado óptico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104790 100 g Frasco de vidrio 100 g
10580964 5 g Frasco de vidrio 5 g
10762821 25 g Frasco de vidrio 25 g
10657094 500 g Frasco de vidrio 500 g
4 options
Código de producto. 10104790
Marca: Thermo Scientific Acros 206321000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Punto de ebullición 1290.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646.0°C
Nombre de nota For spectroscopy
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal CsCl
Índice Merck 15, 2010
Información de solubilidad Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
Nombre IUPAC cloruro de cesio(1+)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.