Learn More
Cloruro de cesio, 99,99 %, (base de trazas metálicas), para espectroscopía, grado óptico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657094 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10657094 500 g Frasco de vidrio 500 g
10580964 5 g Frasco de vidrio 5 g
10762821 25 g Frasco de vidrio 25 g
10104790 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10657094 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 206325000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, para espectroscopía UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-17-8
Fórmula molecular ClCs
Peso molecular (g/mol) 168.36
Número MDL MFCD00010955
Clave InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifications
Punto de ebullición 1290.0°C
Nombre del producto químico o material Cesium chloride
Punto de fusión 646.0°C
Nombre de nota For spectroscopy
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal CsCl
Índice Merck 15, 2010
Información de solubilidad Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Nombre IUPAC cesio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.36
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium chloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.