Learn More
Cediranib, MedChemExpress
MedChemExpress Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Marca:  Medchem Express HY-10205
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16454776
  • 452.25€ / 100 miligramos
Descripción
Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
Cediranib
Off-White
C25H27FN4O3
AZD2171
FC1=C(OC2=C(C(C=C3OCCCN4CCCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=CC5=C1C=C(C)N5
450.51
Research
Cancer-Kinase/protease
288383-20-0
Research
100 mg
DMSO : 20 mg/mL (44.39 mM; Need ultrasonic)
450.51
98.0%
Solid
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
Cediranib, MedChemExpress