missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cediranib, MedChemExpress

Código de producto. p-200096257
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473698 10 mg 10 miligramos
16466437 5 mg 5 miligramos
16460087 50 mg 50 miligramos
16454776 100 mg 100 miligramos
16460946 200 mg 200 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473698

Marca: Medchem Express HY10205

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.

Cediranib (AZD2171) is a highly potent, orally available VEGFR tyrosine kinase inhibitor with IC50s of <1, <3, 5, 5, 36, 2 nM for Flt1, KDR, Flt4, PDGFRα, PDGFRβ, c-Kit, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Cediranib
CAS 288383-20-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H27FN4O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo AZD2171
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (44.39 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=C(OC2=C(C(C=C3OCCCN4CCCC4)=NC=N2)C=C3OC)C=CC5=C1C=C(C)N5
Peso molecular (g/mol) 450.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.51
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.