Learn More
Molecular Probes™ Sustrato CDP-Star™ (0,25 mM listo para su uso)
Sustrato CDP-Star™ (0,25 mM listo para su uso)
306.00€ - 890.00€
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato ELISA
Formulario Líquido
Formato Frasco
Línea de productos CDP-Star™, NovaBright™
Tipo de sustrato Fosfatasa alcalina
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10125425
Ver documentos
Molecular Probes™
T2145
50 mL
306.00€
50 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10144664
Ver documentos
Molecular Probes™
T2146
100 ml
398.00€
100 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12674325
Ver documentos
Molecular Probes™
T2147
250 ml
890.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Este sustrato CDP-Star™ es un sustrato de fosfatasa alcalina quimioluminiscente listo para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones.
Este sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ para fosfatasa alcalina le permite detectar moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
  • El sustrato quimioluminiscente proporciona reemplazos altamente sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado metilumbeliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP).
  • La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad y relación señal-ruido posibles.
    Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como la Southern, Northern y Western blot. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones, como inmunoensayos, ensayos con sondas de ADN, ensayos enzimáticos y ensayos de genes indicadores. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de la luminiscencia persiste durante varias horas.
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Sustrato ELISA
    Frasco
    Fosfatasa alcalina
    Líquido
    CDP-Star™, NovaBright™
    Almacene el producto a 4 °C.
    Documentos
    Product Certifications
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
    Título del producto
    Molecular Probes™ Sustrato CDP-Star™ (0,25 mM listo para su uso)