Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (0.25 mM Ready-To-Use)
Sustrato CDP-Star™ (0,25 mM listo para su uso)
Marca: Molecular Probes™ T2145
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Este sustrato CDP-Star™ es un sustrato de fosfatasa alcalina quimioluminiscente listo para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones.Este sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ para fosfatasa alcalina le permite detectar fosfatasa alcalina y moléculas marcadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas como Southern, Northern y Western blotting. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones como inmunoensayos, ensayos de sondas de ADN, ensayos enzimáticos y ensayos de genes indicadores. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de luz persiste durante varias horas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Sustrato CDP™, 50 ml, forma líquida, sustrato de fosfatasa alcalina quimioluminiscente, 0,25 mM, listo para usar para blotting de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa, ensayos y análisis de proteínas, Southern, Northern y Western Blotting, también se puede usar en ensayos basados en soluciones | |
50 mL | |
Los ensayos y análisis de proteínas, Southern, Northern, Western blotting, también se pueden utilizar en ensayos basados en soluciones tales como inmunoensayos, ensayos de sondas de ADN, ensayos de enzimas, y ensayos de genes indicadores, biología de proteínas, análisis de células, ensayos indicadores de enzimas, ELISA, ensayos de fosfatasa alcalina, desarrolle su propio inmunoensayo, inmunoensayo listo para usar | |
de 4 °C |
Sustrato CDP-Star™ | |
Frasco | |
Fosfatasa alcalina |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.