Learn More
Molecular Probes™ Sustrato CDP-Star™ (0,25 mM listo para su uso)
Descripción
Este sustrato CDP-Star™ es un sustrato de fosfatasa alcalina quimioluminiscente listo para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones.
Este sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ para fosfatasa alcalina le permite detectar moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
El sustrato quimioluminiscente proporciona reemplazos altamente sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado metilumbeliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP).
La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad y relación señal-ruido posibles.
Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como la Southern, Northern y Western blot. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones, como inmunoensayos, ensayos con sondas de ADN, ensayos enzimáticos y ensayos de genes indicadores. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de la luminiscencia persiste durante varias horas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Este sustrato quimioluminiscente CDP-Star™ para fosfatasa alcalina le permite detectar moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes.
Este versátil sustrato quimioluminiscente presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como la Southern, Northern y Western blot. Este sustrato también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones, como inmunoensayos, ensayos con sondas de ADN, ensayos enzimáticos y ensayos de genes indicadores. Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de la luminiscencia persiste durante varias horas.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sustrato ELISA |
| Cantidad | 250 ml |
| Formulario | Líquido |
| Formato | Frasco |
| Para utilizar con (aplicación) | Southern, Northern y Western Blot, Northern Blot, Western Blot |
| Línea de productos | CDP-Star, NovaBright |
| Tipo de sustrato | Fosfatasa alcalina |
| Contenido y almacenamiento | Almacene el producto a 4 °C. |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |