missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human CDKL5, GST Tag Recombinant Protein

This CDKL5 Recombinant Human Protein (1-498) was expressed in insect cells.

514.00€ - 7580.00€

Especificaciones

Número de acceso NP_003150
Para utilizar con (aplicación) Kinase Assay
Peso molecular 82.7 kDa
Familia Quinasa CDKs and CHKs
Longitud de la proteína aa 1 - 498
Ver más especificaciones

Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17118775
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
A33353
1 mg
7580.00€
1 miligramo
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
17198725
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
A32864
100 μg
2435.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
15990273
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen™
A30493
10 μg
514.00€
10 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

CDKL5 serine/threonine kinase (STK9) is associated with X-linked infantile spasm syndrome (ISSX), also known as X-linked West syndrome and Rett syndrome (RTT). CDKL5 can control nuclear speckle morphology by regulating the phosphorylation state of splicing regulatory proteins, and may be involved indirectly in pre-mRNA processing by controlling splicing factor dynamics. The mutations in CDKL5 are a major cause of infantile spasms and early epileptic seizures in female patients, and of a later intractable seizure disorder.
  • Validated for use with the Z’-LYTE™ assay
  • Available in multiple pack sizes for convenient use
Especificaciones

Especificaciones

NP_003150
82.7 kDa
aa 1 - 498
Recombinant
Storage Buffer: 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
Recombinant, Active, Catalytic
Kinase Assay
CDKs and CHKs
Human
GST Tag
Dry Ice
Liquid
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications