Learn More
Invitrogen™ Human CDK13/cyclin K, GST Tag, His Tag Recombinant Protein
Recombinant Protein
654.00€ - 9880.00€
Especificaciones
Número de acceso | Q14004 |
---|---|
Concentración | See Label |
Para utilizar con (aplicación) | Kinase Assay |
Formulación | 50 mM HEPES with 100 mM NaCl, 15 mM glutathione, 20% glycerol, 5 mM DTT and no preservative; pH 7.5 |
ID de gen (Entrez) | 8621 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17148845
|
Invitrogen™
A33732 |
1 mg |
9880.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17108825
|
Invitrogen™
A33569 |
100 μg |
3490.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15960413
|
Invitrogen™
A33510 |
10 μg |
654.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CDK13/cyclin K serine/threonine kinase is dimeric protein complex. CDK13 is a member of the cyclin-dependent serine/threonine protein kinase family. Members of this family are well known for their essential roles as master switches in cell cycle control. The exact function of this protein has not yet been determined, but it may play a role in mRNA processing and may be involved in regulation of hematopoiesis. Cyclin K is a member of the transcription cyclin family. These cyclins may regulate transcription through their association with and activation of cyclin-dependent kinases (CDK) that phosphorylate the C-terminal domain of the large subunit of RNA polymerase II.Especificaciones
Q14004 | |
Kinase Assay | |
8621 | |
Human CDK13/cyclin K, GST Tag, His Tag | |
CDK13 | |
Unconjugated | |
Recombinant | |
CDK13: 656 -1050, Cyclin K: 1-300 | |
Dry Ice | |
Recombinant, Active, Catalytic |
See Label | |
50 mM HEPES with 100 mM NaCl, 15 mM glutathione, 20% glycerol, 5 mM DTT and no preservative; pH 7.5 | |
73.8-63.0 kDa | |
2310015O17Rik; CDC2L; Cdc2l5; CDC2-related protein kinase 5; CDK13; cell division cycle 2-like 5 (cholinesterase-related cell division controller); cell division cycle 2-like protein kinase 5; Cell division protein kinase 13; CHED; Cholinesterase-related cell division controller; cyclin dependent kinase 13; cyclin-dependent kinase 13; hCDK13; Kiaa1791 | |
CDKs and CHKs | |
Human | |
GST-tag, His-tag | |
-80°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
Insect cells | |
Liquid |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Human CDK13/cyclin K, GST Tag, His Tag Recombinant Protein