Learn More
CD3 Molecular Complex Rat anti-Mouse, PE, Clone: 17A2, BD
Rat Monoclonal Antibody
76.70€ - 396.00€
Especificaciones
Antígeno | CD3 Molecular Complex |
---|---|
Clon | 17A2 |
Concentración | 0.2mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15841349
|
BD Biosciences
561799 |
25 μg |
76.70€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15848038
|
BD Biosciences
555275 |
0.2 mg |
396.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The 17A2 monoclonal antibody specifically binds to the T-cell receptor-associated CD3 complex that is expressed on many thymocytes and mature T lymphocytes. Plate-bound 17A2 antibody has been reported to induce IL-2 production by cultured T cells in the absence of accessory cells. The binding of the 17A2 antibody to T cells can be blocked by the anti-CD3e mAb 145-2C11. This suggests that the 17A2 antibody recognizes an epitope of the CD3 epsilon chain. In vivo treatment with 17A2 antibody has been reported to partially deplete T lymphocytes and temporarily down-modulates CD3 expression on T cells.
Especificaciones
CD3 Molecular Complex | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
Immunology | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b κ | |
Affinity Purified |
17A2 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
Mouse | |
γδ TCR-positive T-T hybridoma D1 | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.