missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD3 Molecular Complex Rat anti-Mouse, PE, Clone: 17A2, BD

Código de producto. 15841349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.2 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15841349 25 μg cada uno
15848038 0.2 mg cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15841349

Marca: BD Biosciences 561799

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The 17A2 monoclonal antibody specifically binds to the T-cell receptor-associated CD3 complex that is expressed on many thymocytes and mature T lymphocytes. Plate-bound 17A2 antibody has been reported to induce IL-2 production by cultured T cells in the absence of accessory cells. The binding of the 17A2 antibody to T cells can be blocked by the anti-CD3e mAb 145-2C11. This suggests that the 17A2 antibody recognizes an epitope of the CD3 epsilon chain. In vivo treatment with 17A2 antibody has been reported to partially deplete T lymphocytes and temporarily down-modulates CD3 expression on T cells.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD3 Molecular Complex
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 17A2
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Rat
Inmunógeno γδ TCR-positive T-T hybridoma D1
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.