Learn More
CD157 Monoclonal Antibody (eBioSY11B5 (SY11B5)), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
160.00€ - 355.00€
Especificaciones
Antígeno CD157
Clon eBioSY11B5 (SY11B5)
Concentración 0.4 μg/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17787547
Ver documentos
Invitrogen
H041T02Y02
25 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17727557
Ver documentos
Invitrogen
H041T03Y02
100 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Bone marrow stromal cell antigen 1 (BST1) is a stromal cell line-derived glycosylphosphatidylinositol-anchored molecule that facilitates pre-B cell growth. BST1, which is also known as ADP-rybosyl cyclase 2 and DAMP-1, is an enzyme which is expressed by BST1 gene in human. BST1 expression is enhanced in bone marrow stromal cell lines derived from patients with rheumatoid arthritis. The polyclonal B cell abnormalities in rheumatoid arthritis may be, at least in part, attributed to BST1 overexpression in the stromal cell population.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
CD157 Monoclonal Antibody (eBioSY11B5 (SY11B5)), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™, Invitrogen™