missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD157 Monoclonal Antibody (eBioSY11B5 (SY11B5)), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™, Invitrogen™
Descripción
Bone marrow stromal cell antigen 1 (BST1) is a stromal cell line-derived glycosylphosphatidylinositol-anchored molecule that facilitates pre-B cell growth. BST1, which is also known as ADP-rybosyl cyclase 2 and DAMP-1, is an enzyme which is expressed by BST1 gene in human. BST1 expression is enhanced in bone marrow stromal cell lines derived from patients with rheumatoid arthritis. The polyclonal B cell abnormalities in rheumatoid arthritis may be, at least in part, attributed to BST1 overexpression in the stromal cell population.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD157 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | eBioSY11B5 (SY11B5) |
| Concentración | 0.4 μg/Test |
| Conjugado | NovaFluor Yellow 590 |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Bst1 |
| N.º de referencia del gen | Q10588 |
| Alias de gen | 114/A10; A530073F09; ADP-ribosyl cyclase 2; ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 2; antigen BP3; Bone marrow stromal antigen 1; bone marrow stromal cell antigen 1; Bp3; Bp-3; BP-3 alloantigen; Bst1; BST-1; Bsta1; cADPr hydrolase 2; CD157; CD157 antigen; Cyclic ADP-ribose hydrolase 2; leukocyte antigen 65; Ly65; Ly-65; NAD(+) nucleosidase; NAD+ nucleosidase |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?