missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD157 Monoclonal Antibody (eBioSY11B5 (SY11B5)), NovaFluor™ Yellow 590, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17787547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17787547 25 Tests paquete de 25
17727557 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17787547 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H041T02Y02

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Bone marrow stromal cell antigen 1 (BST1) is a stromal cell line-derived glycosylphosphatidylinositol-anchored molecule that facilitates pre-B cell growth. BST1, which is also known as ADP-rybosyl cyclase 2 and DAMP-1, is an enzyme which is expressed by BST1 gene in human. BST1 expression is enhanced in bone marrow stromal cell lines derived from patients with rheumatoid arthritis. The polyclonal B cell abnormalities in rheumatoid arthritis may be, at least in part, attributed to BST1 overexpression in the stromal cell population.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD157
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon eBioSY11B5 (SY11B5)
Concentración 0.4 μg/Test
Conjugado NovaFluor Yellow 590
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Bst1
N.º de referencia del gen Q10588
Alias de gen 114/A10; A530073F09; ADP-ribosyl cyclase 2; ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase 2; antigen BP3; Bone marrow stromal antigen 1; bone marrow stromal cell antigen 1; Bp3; Bp-3; BP-3 alloantigen; Bst1; BST-1; Bsta1; cADPr hydrolase 2; CD157; CD157 antigen; Cyclic ADP-ribose hydrolase 2; leukocyte antigen 65; Ly65; Ly-65; NAD(+) nucleosidase; NAD+ nucleosidase
Símbolos de los genes Bst1
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 683
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.