missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD123 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
256.00€ - 510.00€
Especificaciones
Antígeno | CD123 |
---|---|
Clon | 001 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | ELISA |
Clasificación | Recombinant Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17769783
|
Invitrogen
MA543438 |
50 μL |
256.00€
50 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17789663
|
Invitrogen
MA543117 |
100 μL |
510.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Specificity: Mouse IL3Ra
IL-3Ra (Interleukin-3 receptor subunit alpha) belongs to the type I cytokine receptor family and is a heterodimer with a unique alpha chain paired with the common beta (beta c or CDw131) subunit. IL-3Ra is responsible for the transmission of signal of Interleukin-3. IL-3Ra and IL-3Rb chain heterodimerization is induced by Interleukin-3, which is required for receptor activation but not high affinity binding. IL-3Ra is also reported that IL-3Ra subunits are overexpressed on acute myeloid leukemia (AML) blasts compared with normal hematopoietic cells and are thus potential targets for novel therapeutic agents.Especificaciones
CD123 | |
1 mg/mL | |
Recombinant Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with no preservative | |
CD123; CD123 antigen; CDw123; Cyrl; cytokine receptor-like protein CYRL; hIL-3Ra; Il-3 alpha subunit; IL-3 receptor alpha chain; IL-3 receptor alpha SP2 isoform; IL-3 receptor subunit alpha; IL3R; IL-3R subunit alpha; Il3ra; IL-3RA; IL-3R-alpha; IL3RAY; IL3RX; IL3RY; interleukin 3 receptor subunit alpha; interleukin 3 receptor, alpha; interleukin 3 receptor, alpha (low affinity); interleukin 3 receptor, alpha chain; interleukin-3 receptor class II alpha chain; Interleukin-3 receptor subunit alpha; Sut-1 | |
IL3RA | |
IgG | |
Protein A | |
Antibody |
001 | |
ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse | |
P26952 | |
16188 | |
Recombinant Mouse IL3Ra protein. | |
Primary | |
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
IL3RA |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
CD123 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™