missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD123 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (001), Invitrogen™

Código de producto. 17769783
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17769783 50 μL 50 microlitros
17789663 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17769783

Marca: Invitrogen™ MA543438

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Specificity: Mouse IL3Ra

IL-3Ra (Interleukin-3 receptor subunit alpha) belongs to the type I cytokine receptor family and is a heterodimer with a unique alpha chain paired with the common beta (beta c or CDw131) subunit. IL-3Ra is responsible for the transmission of signal of Interleukin-3. IL-3Ra and IL-3Rb chain heterodimerization is induced by Interleukin-3, which is required for receptor activation but not high affinity binding. IL-3Ra is also reported that IL-3Ra subunits are overexpressed on acute myeloid leukemia (AML) blasts compared with normal hematopoietic cells and are thus potential targets for novel therapeutic agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD123
Aplicaciones ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 001
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with no preservative
génica IL3RA
N.º de referencia del gen P26952
Alias de gen CD123; CD123 antigen; CDw123; Cyrl; cytokine receptor-like protein CYRL; hIL-3Ra; Il-3 alpha subunit; IL-3 receptor alpha chain; IL-3 receptor alpha SP2 isoform; IL-3 receptor subunit alpha; IL3R; IL-3R subunit alpha; Il3ra; IL-3RA; IL-3R-alpha; IL3RAY; IL3RX; IL3RY; interleukin 3 receptor subunit alpha; interleukin 3 receptor, alpha; interleukin 3 receptor, alpha (low affinity); interleukin 3 receptor, alpha chain; interleukin-3 receptor class II alpha chain; Interleukin-3 receptor subunit alpha; Sut-1
Símbolos de los genes IL3RA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Mouse IL3Ra protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16188
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.