missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Canine IGFBP-2 ELISA Kit
ELISA
736.00€ - 5420.00€
Especificaciones
Número de acceso | AI255832; BP2; BRL-BP; IBP2; IBP-2; Proteína de unión IGF 2; proteína de unión IGF 2; IGFBP; IGFBP2; IGFBP-2; IGF-BP53; ILGFBPA; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2, 36 kDa; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2; mIGFBP-2; OTTHUMP00000207753 |
---|---|
Intervalo del ensayo | De 0,055 a 12,50 ng/ml |
Sensibilidad del ensayo | 0,055 ng/mL |
Conjugado | Biotina |
Tipo de producto | ELISA |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17164809
|
Invitrogen™
EC9RBX5 |
5 x 96 pruebas |
2860.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17884040
|
Invitrogen™
EC9RBX10 |
10 × 96 pruebas |
5420.00€
paquete de 10 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17114353
|
Invitrogen™
EC9RB |
96 pruebas |
736.00€
paquete de 96 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Canine IGFBP-2 quantitates canine IGFBP-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine IGFBP-2.
IGFBP2 (insulin-like growth factor binding protein 2) is a member of the ISGBP family which bind various IGFs. IGFBP2 is overexpressed in a wide spectrum of cancers, including glioma, prostate cancer, synovial sarcoma, neuroblastoma, colon cancer, adrenocortical cancer, lung cancer, Wilms' tumor, and hepatoblastoma. The overexpression of IGFBP2 also correlates with the aggressiveness of some tumors. IGFBP2 activates the expression of matrix metalloprotease 2, which contributes to cell invasiveness.Especificaciones
AI255832; BP2; BRL-BP; IBP2; IBP-2; Proteína de unión IGF 2; proteína de unión IGF 2; IGFBP; IGFBP2; IGFBP-2; IGF-BP53; ILGFBPA; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2, 36 kDa; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2; mIGFBP-2; OTTHUMP00000207753 | |
0,055 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
IGFBP2 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl | |
IGFBP2 | |
4 h 45 min |
De 0,055 a 12,50 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
488516 | |
<12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Invitrogen™ Canine IGFBP-2 ELISA Kit