Learn More
Invitrogen™ Canine IGFBP-2 ELISA Kit
Descripción
Canine IGFBP-2 quantitates canine IGFBP-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine IGFBP-2.
La IGFBP2 (proteína 2 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina) forma parte de la familia ISGBP que une varios IGF. La IGFBP2 se expresa en niveles elevados en un amplio espectro de cánceres, incluyendo glioma, cáncer de próstata, sarcoma sinovial, neuroblastoma, cáncer de colon, cáncer de corteza suprarrenal, cáncer de pulmón, tumor de Wilms y hepatoblastoma. La expresión de la IGFBP2 en niveles elevados también está relacionada con la agresividad de algunos tumores. La IGFBP2 activa la expresión de la metaloproteasa de matriz 2, que contribuye a la invasividad celular.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI255832; BP2; BRL-BP; IBP2; IBP-2; Proteína de unión IGF 2; proteína de unión IGF 2; IGFBP; IGFBP2; IGFBP-2; IGF-BP53; ILGFBPA; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2, 36 kDa; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2; mIGFBP-2; OTTHUMP00000207753 |
| Intervalo del ensayo | De 0,055 a 12,50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,055 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 488516 |
| Símbolo de gen | IGFBP2 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |