Learn More
Invitrogen™ Canine IGFBP-2 ELISA Kit
Código de producto. 17114353
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17114353
Marca: Invitrogen™ EC9RB
ELISA
Canine IGFBP-2 quantitates canine IGFBP-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant canine IGFBP-2.
La IGFBP2 (proteína 2 de unión al factor de crecimiento similar a la insulina) forma parte de la familia ISGBP que une varios IGF. La IGFBP2 se expresa en niveles elevados en un amplio espectro de cánceres, incluyendo glioma, cáncer de próstata, sarcoma sinovial, neuroblastoma, cáncer de colon, cáncer de corteza suprarrenal, cáncer de pulmón, tumor de Wilms y hepatoblastoma. La expresión de la IGFBP2 en niveles elevados también está relacionada con la agresividad de algunos tumores. La IGFBP2 activa la expresión de la metaloproteasa de matriz 2, que contribuye a la invasividad celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI255832; BP2; BRL-BP; IBP2; IBP-2; Proteína de unión IGF 2; proteína de unión IGF 2; IGFBP; IGFBP2; IGFBP-2; IGF-BP53; ILGFBPA; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2, 36 kDa; proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina 2; mIGFBP-2; OTTHUMP00000207753
Intervalo del ensayo De 0,055 a 12,50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,055 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 488516
Símbolo de gen IGFBP2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IGFBP2
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min