Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, 99-103%
21.03€ - 336.03€
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC calcio;dinitrato;tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15673290
Ver documentos
Honeywell-Fluka
31218-250G
250 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15693290
Ver documentos
Honeywell-Fluka
31218-500G
500 g
66.74€
500 g
15663290
Ver documentos
Honeywell-Fluka
31218-1KG
1 kg
98.33€
1 Kg
15603300
Ver documentos
Honeywell-Fluka
31218-5KG
5 kg
336.03€
5 Kg
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P280-P305 + P351 + P338
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 233-332-1
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™