Learn More
Calcium Nitrate Tetrahydrate, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15673290 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
500 g
15673290 250 g 250 g
15693290 500 g 500 g
15663290 1 kg 1 Kg
15603300 5 kg 5 Kg
4 options
Código de producto. 15673290
Marca: Honeywell-Fluka 31218250G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ACS Reagent, 99-103%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC calcio;dinitrato;tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Nitrate Tetrahydrate
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Ca(NO3)2 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.15g/mol
Porcentaje de pureza 99 to 103%
Grado ACS/Puriss. p.a.