Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, Solstice
Código de producto. 15693290
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15693290 500 g 500 g
15673290 250 g 250 g
15663290 1 kg 1 Kg
15603300 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15693290 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31218500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.44€
    62.42€ / 500 g
    Ahorro 8.02€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
puriss. p.a., reactivo ACS, 99-103 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13477-34-4
Fórmula molecular CaH8N2O10
Peso molecular (g/mol) 236.15
Número MDL MFCD00149604
Clave InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nombre IUPAC calcio bis (ácido nítrico), tetrahidrato
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Nitrate Tetrahydrate
Forma física Powder
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Ca(NO3)2 · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 236,15g/mol
Porcentaje de pureza 99 a 103%
Grado ACS/Puriss. p.a.
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate-4-hydrate