Learn More
Abnova™ C1D Recombinant Protein
235.00€ - 521.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
---|---|
Formulación | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
Peso molecular | 41.25 |
Intervalo de pH | 8 |
Método de preparación | In vitro wheat germ expression system |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16115092
|
Abnova™
H00010438-P01.2ug |
2 μg | N/A | ||||||
16125092
|
Abnova™
H00010438-P02.10ug |
10 μg |
344.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16135092
|
Abnova™
H00010438-P02.25ug |
25 μg |
521.00€
25 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
41.25 | |
In vitro wheat germ expression system | |
Wheat Germ (in vitro) | |
Recombinant |
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer | |
8 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Human | |
Solution |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ C1D Recombinant Protein