Learn More
BICASA Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame
Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame con encimera de HPL de 20 mm de grosor y estructura de color plata con recubrimiento de polvo de poliuretano.
1090.00€ - 1855.00€
Especificaciones
Ajustable (altura) No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN 13150
Tipo de bastidor Bastidor en C
Capacidad portante (imperial) 882 lb
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Dimensiones (Pr x An x Al) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Pr x An x Al) Precio Cantidad y disponibilidad  
17467403
Ver documentos
BICASA
TN.0900.750.750.HPL
750 x 900 x 750 mm
1290.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17477403
Ver documentos
BICASA
TN.0900.750.880.HPL
750 x 900 x 880 mm
1090.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17487403
Ver documentos
BICASA
TN.0900.900.880.HPL
900 x 900 x 880 mm
1175.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17497403
Ver documentos
BICASA
TN.1200.750.750.HPL
750 x 1200 x 750 mm
1410.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17407413
Ver documentos
BICASA
TN.1200.750.880.HPL
750 x 1200 x 880 mm
1305.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17417413
Ver documentos
BICASA
TN.1200.900.880.HPL
900 x 1200 x 880 mm
1425.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17427413
Ver documentos
BICASA
TN.1500.750.750.HPL
750 x 1500 x 750 mm
1615.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17437413
Ver documentos
BICASA
TN.1500.750.880.HPL
750 x 1500 x 880 mm
1435.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17447413
Ver documentos
BICASA
TN.1500.900.880.HPL
900 x 1500 x 880 mm
1645.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17457413
Ver documentos
BICASA
TN.1800.750.750.HPL
750 x 1800 x 750 mm
1750.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17467413
Ver documentos
BICASA
TN.1800.750.880.HPL
750 x 1800 x 880 mm
1625.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
17477413
Ver documentos
BICASA
TN.1800.900.880.HPL
900 x 1800 x 880 mm
1855.00€
cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Estación de trabajo de mesa serie C-Frame
  • Bastidor de acero tubular desmontable con travesaños horizontales y soportes en forma de C
    • Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
  • Panel sencillo de 19 mm de grosor con tablero de partículas ignífugo
    • Color gris claro (2 decorativos)
  • Certificado EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
  • Con patas verticales en forma de C y patas de nivelación
  • Capacidad de carga máxima (distribuida de manera uniforme): 400 kg
  • Encimera de HPL, color gris pastel (2 decorativos) con núcleo negro
Especificaciones
Especificaciones
No
EN 13150
882 lb
HPL
No
Acero
No esterilizable en autoclave
Bastidor en C
400 kg
Recubrimiento en polvo de poliuretano
Gris claro
Documentos
Product Certifications
Título del producto
BICASA Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame