Learn More
BICASA Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame
Código de producto. 17447413 Tienda BICASA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 880 mm
900 x 900 x 880 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 880 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 880 mm
750 x 1800 x 750 mm
750 x 1800 x 880 mm
900 x 1200 x 880 mm
900 x 1500 x 880 mm
900 x 1800 x 880 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) unitSize
17447413 900 x 1500 x 880 mm cada uno
17467403 750 x 900 x 750 mm cada uno
17477403 750 x 900 x 880 mm cada uno
17487403 900 x 900 x 880 mm cada uno
17497403 750 x 1200 x 750 mm cada uno
17407413 750 x 1200 x 880 mm cada uno
17417413 900 x 1200 x 880 mm cada uno
17427413 750 x 1500 x 750 mm cada uno
17437413 750 x 1500 x 880 mm cada uno
17457413 750 x 1800 x 750 mm cada uno
17467413 750 x 1800 x 880 mm cada uno
17477413 900 x 1800 x 880 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 17447413 Proveedor BICASA N.º de proveedor TN.1500.900.880.HPL
Estación de trabajo de mesa de la serie C-Frame con encimera de HPL de 20 mm de grosor y estructura de color plata con recubrimiento de polvo de poliuretano.
  • Estación de trabajo de mesa serie C-Frame
  • Bastidor de acero tubular desmontable con travesaños horizontales y soportes en forma de C
    • Revestimiento en polvo de poliuretano bonderizado gris claro mate
  • Panel sencillo de 19 mm de grosor con tablero de partículas ignífugo
    • Color gris claro (2 decorativos)
  • Certificado EN 13150:2001 y BRG 234/09.06
  • Con patas verticales en forma de C y patas de nivelación
  • Capacidad de carga máxima (distribuida de manera uniforme): 400 kg
  • Encimera de HPL, color gris pastel (2 decorativos) con núcleo negro
Especificaciones
Color Gris claro
Ajustable (altura) No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad EN 13150
Dimensiones (Pr x An x Al) 900 x 1500 x 880 mm
Tipo de bastidor Bastidor en C
Capacidad portante (imperial) 882 lb
Capacidad portante (métrico) 400 kg
Material del estante HPL
Revestimiento de superficie Recubrimiento en polvo de poliuretano
Con ruedas giratorias No
Material Acero