Learn More
Soluciones tampón, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Los tampones de pH listos para su uso se fabrican en grandes lotes con especificaciones estrictas y usan procedimientos de control de calidad para reducir la variabilidad de un lote a otro
60.00€ - 90.00€
Especificaciones
Certificado de análisis | Traceable to NIST Standard reference buffer |
---|---|
pH | 10.00 |
Envase | Frasco de plástico |
Código de producto | Marca | Cantidad | Nombre del producto químico o material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Nombre del producto químico o material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13538850
|
JT Baker
5609.0500 |
500 mL | Borato |
60.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15189843
|
JT Baker
5609.1000 |
1 L | Borato |
90.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13449579
|
JT Baker
5608.1000 |
1 L | Fosfato |
90.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Puede eliminar el tiempo y los gastos de preparación y estandarización de soluciones, lo que ayuda a optimizar el trabajo analítico de alto volumen en aplicaciones como el control de calidad
- Contienen el 0,01 % de benzoato de sodio
- Certificaciones: Este tampón es trazable al tampón de referencia estándar NIST
Especificaciones
Traceable to NIST Standard reference buffer | |
10.00 | |
Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Soluciones tampón, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™