Learn More
Soluciones tampón, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 13538850 Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Nombre del producto químico o material:
Borato
Fosfato
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Código de producto. 13538850
Marca: JT Baker 5609.0500
Los tampones de pH listos para su uso se fabrican en grandes lotes con especificaciones estrictas y usan procedimientos de control de calidad para reducir la variabilidad de un lote a otro
  • Puede eliminar el tiempo y los gastos de preparación y estandarización de soluciones, lo que ayuda a optimizar el trabajo analítico de alto volumen en aplicaciones como el control de calidad
  • Contienen el 0,01 % de benzoato de sodio
  • Certificaciones: Este tampón es trazable al tampón de referencia estándar NIST
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Borato
Certificado de análisis Traceable to NIST Standard reference buffer
pH 10.00
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de plástico
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.