Learn More
Soluciones tampón, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Tienda J.T.Baker Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
Nombre del producto químico o material:
Borato
Fosfato
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ml
Descripción
- Puede eliminar el tiempo y los gastos de preparación y estandarización de soluciones, lo que ayuda a optimizar el trabajo analítico de alto volumen en aplicaciones como el control de calidad
- Contienen el 0,01 % de benzoato de sodio
- Certificaciones: Este tampón es trazable al tampón de referencia estándar NIST
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosfato |
| Certificado de análisis | Traceable to NIST Standard reference buffer |
| pH | 7.00 |
| Cantidad | 1 L |
| Envase | Frasco de plástico |