Learn More
Solución tampón de pH 5,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
30.20€ - 77.45€
Especificaciones
CAS 877-24-7
Color Incolora
pH 5
Forma física Líquido
Número MDL 13070
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10609483
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2830/08
500 mL
30.20€
500 ml
10588230
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2830/15
1 L
55.50€
1 litro
10294430
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisher Chemical
J/2830/17
2.5 L
77.45€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Solución tampón pH 5,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Especificaciones
877-24-7
5
13070
Incolora
Líquido
Frasco de plástico de HDPE
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Solución tampón de pH 5,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™