Learn More
Solución tampón de pH 5,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Código de producto. 10588230 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2,5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10588230 1 L 1 LT
10609483 500 mL 500 ML
10294430 2,5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10588230 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/2830/15
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Solución tampón pH 5,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 877-24-7
Color Incolora
pH 5
Forma física Líquido
Cantidad 1 L
Número MDL 13070
Envase Frasco de plástico de HDPE