Learn More
Solución tampón de pH 5,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™
Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ML
Descripción
Solución tampón pH 5,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Especificaciones
CAS | 877-24-7 |
Color | Incolora |
pH | 5 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 2.5 L |
Número MDL | 13070 |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |
Título del producto
Solución tampón de pH 5,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido